Merck
522392
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) cyanide dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Co(CN)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder
ciąg SMILES
O.O.N#C[Co]C#N
InChI
1S/2CN.Co.2H2O/c2*1-2;;;/h;;;2*1H2
Klucz InChI
BQEYQDMFPKMUSG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)