Przejdź do
184535
Silver cyanide
99%
Synonim(y):
Argentous cyanide, Silver monocyanide 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.89
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-048-6
Beilstein/REAXYS Number:
4360924
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: silver
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[Ag]C#N
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;
InChI key
MFIHOCAEOJNSOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in preparation of Tl[Ag(CN)2], which exhibits previously unknown Ag(CN)2− luminescence.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
227900226858924008
description
99%
description
99% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
description
≥99.999% trace metals basis
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder, crystals or chunks
assay
99%
assay
99% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Hampden Sydney USA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Performed as stated.
    Yep! It works! Non-traceable, efficient, and fun! 7/10
    Helpful?