Merck
522015
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
99.8 atom % D
Synonim(y):
Deuterochloroform
About This Item
Wzór liniowy:
CDCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
Beilstein:
1697633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Próba
≥99.00%
opakowanie
pk of 10 × 0.6 mL
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Opis ogólny
Chloroform-d (deuterochloroform, CDCl3) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It may be synthesized by reacting trichloroacetophenone and sodium deuteroxide.[1] The influence of the number of pulses on its multiphoton decomposition (MPD) has been studied.[2] Infrared spectral studies of C-D stretching and bending motions of CDCl3 in different solvents have been investigated.[3] The effect of chloroform-d on the interaction of water with activated carbons has been analyzed.[4] The dependence of molecular reorientation of deuterated chloroform on pressure and temperature has been studied by Raman spectroscopy.[5]
Zastosowanie
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d.[6]
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)