379808
Sodium tetrachloropalladate(II)
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Palladium(II) sodium chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Klucz InChI
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.