Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł 310,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
310,50 zł
Cena katalogowa414,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
82 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI key
DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Chloro-2-ethynylbenzene is a chlorinated benzene derivative.
Application
1-Chloro-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 4-(2-chlorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 82 °C/12 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.5710 (lit.) | refractive index - |
| density 1.125 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?