Merck
518050
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzaldehyde
97%
Wybierz wielkość
5 G
317,00 zł
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
317,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(C=O)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NBEFMISJJNGCIZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Design and synthesis of novel chiral pyrrolidine-based diamines with C2-symmetry.
Nakajima M, et al.
Tetrahedron, 49(43), 9735-9750 (1993)
H Tanaka et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(15), 2860-2865 (1995-07-21)
Several 6-benzyl analogs of 1-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6-(phenylthio)thymine (1; HEPT) were synthesized and evaluated for their anti-HIV-1 activity. LDA (lithium diisopropylamide) lithiation of 5-ethyluracil derivatives 7 and 8 and subsequent reaction with an aryl aldehyde gave 6-(arylhydroxymethyl)-5-ethyluracil derivatives 9-12. 6-(Arylhydroxymethyl)-5-isopropyluracil derivatives 15-18 were
A new substrate for the Biginelli cyclocondensation: direct preparation of 5-unsubstituted 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones from a beta-keto carboxylic acid
Bussolari et al.
The Journal of organic chemistry, 65(20), 6777-6779 (2000-10-29)
Kejing An et al.
Food chemistry, 301, 125282-125282 (2019-08-07)
The main contributors to the cooked off-flavor in heat-sterilized lychee juice (HLJ) were studied by means of molecular sensory science. The HLJ which elicited cooked cabbage/potato and onion/garlic off-flavor was compared with fresh lychee juice (FLJ) having desired sensory attributes