Merck
51778
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Heptyl alcohol
Wybierz wielkość
5 ML
524,00 zł
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
524,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1731686
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
662 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Densities and viscosities for binary mixtures of phenetole with 1-pentanol, 1-hexanol, 1-heptanol, 1-octanol, 1-nonanol, and 1-decanol at different temperatures.
Al-Jimaz AS, et al.
Fluid Phase Equilibria, 218(2), 247-260 (2004)
Volumetric behaviour of acrylic esters (methyl-, ethyl-, and butyl acrylate)+ 1-alcohol (heptanol, octanol, decanol and dodecanol) at 298.15 K and 308.15 K.
Sastry NV and Valand MK.
Physics and Chemistry of Liquids, 38(1), 61-72 (2000)
Dielectric behavior of mixtures of 1-heptanol and 4-heptanol and the fluid structure of the monoalcohols.
Bordewijk P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 73(10), 3255-3258 (1969)
Nannan Ye et al.
Lab on a chip, 11(6), 1096-1101 (2011-02-05)
Transport across gap junction channels (GJCs) between neighboring cells is critical to synchronizing cell's electrical and metabolic activities and maintaining cell homeostasis. Here we present a non-invasive microfluidic method to measure molecular diffusion across GJCs in multiple 1D cell arrays
Anupama Natarajan et al.
Biomaterials, 32(18), 4267-4274 (2011-04-02)
Cardiac side effects are one of the major causes of drug candidate failures in preclinical drug development or in clinical trials and are responsible for the retraction of several already marketed therapeutics. Thus, the development of a relatively high-throughput, high