Merck
131210
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
98%
Synonim(y):
Alcohol C9, Nonyl alcohol
Wybierz wielkość
100 ML
172,00 zł
500 ML
570,00 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
172,00 zł
500 ML
570,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Beilstein:
969213
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020223
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
13 mmHg ( 104 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−8-−6 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Nonanol inhibited the bacterial luciferase (BL) reaction in a dose-dependent manner[1].
Zastosowanie
1-Nonanol can be used:
  • As a reference material in the determination of airborne fungal spore levels using GC-MS method.[2]
  • To prepare polysulfone capsules as ideal adsorbents used in the removal of phenol from an aqueous solution.[3]
  • As a solvent in the study of swelling properties of hummers graphene oxide membranes.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Swelling of graphene oxide membranes in alcohols: effects of molecule size and air ageing
Iakunkov A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 7(18), 11331-11337 (2019)
A L Sunesson et al.
The Annals of occupational hygiene, 40(4), 397-410 (1996-08-01)
Two fungal species commonly found in indoor environments, Penicillium commune and Paecilomyces variotü, were cultivated on pine wood and on a combination of gypsum board and mineral wool. Air from the cultures was adsorbed on Tenax TA and analysed using
Shinya Yamasaki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 27(4), 357-357 (2011-04-12)
An electrochemical system has been developed in order to assay the effect of hydrophobic molecules on the bioluminescence of bacterial luciferase (BL). The inhibition of BL luminescence by the long-chain n-alkyl alcohol has been examined using this system. The 1-heptanol
G Mougabure Cueto et al.
Journal of medical entomology, 39(3), 457-460 (2002-06-14)
The effectiveness of 1-octanol, 1-nonanol, 1-decanol, 1-undecanol, and 1-dodecanol was evaluated by immersion method against susceptible and permethrin-resistant head lice, Pediculus humanus capitis De Geer, from Buenos Aires, Argentina. All the tested alcohols showed knockdown effect at 10 min and
Mathias Ditzen et al.
Chemical senses, 28(9), 781-789 (2003-12-05)
The brain's link between perception and action involves several steps, which include stimulus transduction, neuronal coding of the stimulus, comparison to a memory template and choice of an appropriate behavioral response. All of these need time, and many studies report