Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 466,00 zł |
Informacje o tej pozycji
466,00 zł
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CON(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(6)5(2)7-3/h1-3H3
InChI key
OYVXVLSZQHSNDK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 152 °C (lit.) | bp 53 °C/30 mmHg (lit.) | bp 70 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.533 (lit.) | refractive index - |
| density 0.97 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.299 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.085 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group amine | functional group fluoro, amine | functional group amine, phenyl | functional group amine, chloro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78191-00-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?