Merck
516295
Sigma-Aldrich
1-Pentadecanethiol
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Klucz InChI
IGMQODZGDORXEN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hongseung Yeon et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(19), 4628-4637 (2017-04-20)
We report an experimental investigation of the influence of molecular-level order (crystallinity) within nonpolar monolayers on hydrophobic interactions. The measurements were performed using gold film-supported monolayers formed from alkanethiols (CH
Alif Chebbi et al.
FEMS microbiology letters, 362(14) (2015-06-19)
Hydrogen sulfide (H2S) and thiols (RSH) generated by the phosphate industry cause harmful effects on human health and quality of life. The present study aims to investigate and evaluate a bacterial strain CAT37 isolated from gas-washing wastewaters in terms of
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.