Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
Informacje o tej pozycji
467,00 zł
vapor pressure
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
powder
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 99% | description ≥95.0% (GC) |
| assay 98% | assay 99% | assay 99% | assay ≥95.0% (GC) |
| density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.842 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index n20/D 1.462 (lit.) | refractive index n20/D 1.462 (lit.), n20/D 1.464 |
| bp 126 °C (lit.) | bp 98 °C (lit.) | bp 184-191 °C/7 mmHg (lit.) | bp 184-191 °C/7 mmHg (lit.) |
| vapor pressure 27.4 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 83 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| form powder | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanethiol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?