Przejdź do
112925
1-Butanethiol
99%
Synonim(y):
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
198,05 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-705-3
Beilstein/REAXYS Number:
1730908
MDL number:
Assay:
99%
198,05 zł
Cena katalogowa233,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butanethiol is used as a model gaseous analyte for fast-responding membrane-free amperometric gas sensor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W347809109207674516
description
99%
description
≥98%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
≥98%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
−116 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
mp
-0.5 °C (lit.)
mp
20-24 °C, 18-20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanethiol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?