Merck
515930
Sigma-Aldrich
Nitrosonium hexafluoroantimonate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Nitrosonium hexafluoroantimonate, Nitrosyl hexafluoroantimonate
About This Item
Wzór liniowy:
NOSbF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Klucz InChI
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)