Przejdź do
366153
Nitronium tetrafluoroborate
≥95%
Synonim(y):
Nitronium fluoroborate, Nitronium tetrafluoroboron, Nitryl fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NO2BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.81
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
EC Number:
237-533-5
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[N+]=O.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
InChI key
RGVZMPONLYFINH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Anologues of SCH 39166 as potent and selective dopamine D1 receptor antagonists
  • Anticonvulsant agent SB-406725A
  • Nitro-derivatives of chlorambucil conjugated to prasterone and pregnenolone as anticancer agents
  • Nano-sized cryptomelane particles for the formation of potentiometric potassium ion sensors
  • Nitro- and aminoindole derivatives
  • Hydroxynitroalkyl esters as affectors of metabolism of sulfate-reducing bacteria
  • Fluorescence probes to monitor the generation of nitrative stress in neurodegenerative disorders
Used as:
  • Oxidizing agent in high-power Li-ion battery technology for large-scale applications as required for plug-in hybrid vehicles
Nitronium tetrafluoroborate (NO2BF4) can be used as a reactant for preparation of:
  • Analogs of SCH 39166 as potent and selective dopamine D1 receptor antagonists.
  • Anticonvulsant agent SB-406725A.
  • Nitro-derivatives of chlorambucil conjugated to prasterone and pregnenolone as anticancer agents.
  • Nano-sized cryptomelane particles for the formation of potentiometric potassium ion sensors.
  • Nitro- and aminoindole derivatives.
  • Hydroxynitroalkyl esters as affectors of metabolism of sulfate-reducing bacteria.
  • Fluorescence probes to monitor the generation of nitrative stress in neurodegenerative disorders.
NO2BF4 is also used as an oxidizing agent in high-power Li-ion battery technology for large-scale applications as required for plug-in hybrid vehicles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
176303202215
description
≥95%
description
0.5 M in sulfolane
description
98%
assay
≥95%
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
-
form
powder or crystals
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)