Merck
515507
Sigma-Aldrich
3-Bromophenyl isopropyl ether
97%
Synonim(y):
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
222 °C (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
227.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)