Merck
120162
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine
≥98.0%
Wybierz wielkość
10 G
411,60 zł
411,60 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
411,60 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.89
Beilstein:
108477
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
411,60 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
mp
110-115 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Klucz InChI
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-dibromopirydyna ulega litowaniu z diizopropyloamidem litu, a następnie w reakcji z elektrofilami daje 4-alkilo-3,5-dibromopirydyny[1].
Zastosowanie
3,5-dibromopirydyna została wykorzystana w syntezie nowych kompleksów Hg(II) z ligandami halogenowymi (chloro, bromo, jodo) i 3,5-dipodstawionymi ligandami pirydynowymi[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 4-alkyl-3, 5-dibromo-, 3-bromo-4, 5-dialkyl-and 3, 4, 5-trialkylpyridines via sequential metalation and metal-halogen exchange of 3, 5-dibromopyridine.
Gu YG and Bayburt EK.
Tetrahedron Letters, 37(15), 2565-2568 (1996)
Pyridine complexes of mercury (II) halides: Implications of a soft metal center for crystal engineering.
Hu C, et al.
CrystEngComm, 9(7), 603-610 (2007)