Merck
512702
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
mp
130-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Tweezers-like aromatic molecules with luminescent properties
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3