Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 781,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
146-151 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
InChI key
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
Application
May contain varying amounts of anhydride
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description 97% | description ≥94% | description ≥95.0% |
| assay ≥95.0% | assay 97% | assay ≥94% | assay ≥95.0% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 146-151 °C | mp 82-86 °C (lit.) | mp 141-145 °C | mp 155-163 °C |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?