Przejdź do
219142
5-Bromopyrimidine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
105,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-992-1
Beilstein/REAXYS Number:
107326
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
105,75 zł
Cena katalogowa141,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
67-73 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cncnc1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
InChI key
GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Rapid nucleophilic displacement reactions of 5-bromopyrimidine with nucleophiles under microwave irradiation has been studied. 5-Bromopyrimidine undergoes direct metallation with lithuium diisopropylamide to yield 4-lithio-5-bromopyrimidine.
Application
5-Bromopyrimidine was used in the synthesis of:
  • N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives via palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction
  • (5-(phenylethynyl)pyrimidine) via microwave assisted organic synthesis (MAOS) Sonogashira protocol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
245844281409302740
description
97%
description
95%
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
95%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
67-73 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
iodo
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromopyrimidine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)