Merck
511889
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
tw
199 °C (lit.)
gęstość
1.441 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-5(8(10,11)12)1-2-7(6)13-4-14/h1-3H
Klucz InChI
NEURYOYRKPFLKH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)