Przejdź do
214965
Diisobutylaluminum hydride solution
1.0 M in heptane
Synonim(y):
DIBAL, DIBAL-H
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
260,25 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.22
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4123663
eCl@ss:
38120609
Form:
liquid
260,25 zł
Cena katalogowa347,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in heptane
density
0.731 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChI key
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides. O-Debenzylation and ring opening of perbenzylated furanosides. Convenient in situ generation of HZrCp2Cl from ZrCp2Cl2 and DIBAL-H.
Diisobutylaluminum hydride (DIBAL-H) is a common reducing agent to reduce aldehydes, ketones, esters, acids and acid chlorides to the corresponding alcohols. Some of the applications are:
  • Synthesis of α-acetoxy ethers by reduction and subsequent acetylation of esters.
  • Synthesis of coniferyl, sinapyl, and p-coumaryl alcohol by selective reduction of corresponding cinnamate esters.
  • Reduction of secondary phosphine oxides (SPOs) to the corresponding phosphines.
  • DIBAL-H can also be used in the hydroalumination of alkene and alkynes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
190306215007214973
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
density
0.731 g/mL at 25 °C
density
0.701 g/mL at 25 °C
density
0.858 g/mL at 25 °C
density
1.23 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
1.0 M in heptane
concentration
1.0 M in hexanes
concentration
1.0 M in toluene
concentration
1.0 M in methylene chloride
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
30.2 °F
flash_point_c
-1 °C
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)