Merck
510262
Sigma-Aldrich
Methallyltrimethylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
bp
109-111 °C (lit.)
gęstość
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Klucz InChI
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
21.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6.11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)