Merck
481629
Sigma-Aldrich
Copper(I) selenide
greener alternative
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
Wybierz wielkość
5 G
829,00 zł
829,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
829,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cu2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
829,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
gęstość
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
Klucz InChI
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Copper selenide is an ionic conductor. 1 In nature, it occurs as mineral berzelianite. 2 Copper selenide may be prepared galvanically by coupled copper metal oxidation and Se reduction in alkaline selenosulfate (Na2SeSO3).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Copper(I) selenide (Cu2Se) is a semiconductor material, which exists in cubic, tetragonal or orthorhombic forms. It forms thin films, which can be used as solar cell materials, optical filters, thermoelectric converters, electro-optical devices, and microwave shield coatings.[1][2][3]
Opakowanie
Packaged in poly bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Modified chemical deposition and physico-chemical properties of copper (I) selenide thin films
Pathan HM, et al.
Applied Surface Science, 211(1-4), 48-56 (2003)
High-temperature conductivity in chemical bath deposited copper selenide thin films
Dhanam M, et al.
Journal of Crystal Growth, 280(3-4), 425-435 (2005)
Phosphine-free synthesis of p-type copper (I) selenide nanocrystals in hot coordinating solvents
Deka S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(26), 8912-8914 (2010)