Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 928,00 zł 696,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1700811
Assay:
≥97.0% (elemental analysis)
Form:
solid
696,00 zł
Cena katalogowa928,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (elemental analysis)
form
solid
mp
73-80 °C
functional group
amide, nitrile
SMILES string
CC(=O)NCC#N
InChI
1S/C4H6N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
LHWCUMYXUCPQSZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (elemental analysis) | description 96% | description - | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥97.0% (elemental analysis) | assay 96% | assay - | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 73-80 °C | mp 152-155 °C (lit.) | mp - | mp 38-42 °C |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group nitrile, amide | functional group imide, bromo | functional group amide | functional group amine, phenyl |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?