Merck
374768
Sigma-Aldrich
Glycolonitrile
55 wt. % in H2O
Synonim(y):
Glycolic acid nitrile solution, Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
Wybierz wielkość
25 G
258,00 zł
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
258,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.05
Beilstein:
605328
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
stężenie
55 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
3 mol methyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
Klucz InChI
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acceleration of HCN oligomerization by formaldehyde and related compounds: implications for prebiotic syntheses.
A W Schwartz et al.
Journal of molecular evolution, 18(5), 351-353 (1982-01-01)
Evidence for the microsomal metabolism of glycolonitrile.
J J Freeman et al.
Biochemical pharmacology, 36(1), 184-187 (1987-01-01)
Shijun Wu et al.
Biotechnology and bioengineering, 99(3), 717-720 (2007-09-06)
A key step in a chemoenzymatic process for the production of high-purity glycolic acid (GLA) is the enzymatic conversion of glycolonitrile (GLN) to ammonium glycolate using a nitrilase derived from Acidovorax facilis 72W. Protein engineering and over-expression of this nitrilase
G Arrhenius et al.
The Journal of organic chemistry, 62(16), 5522-5525 (1997-08-08)
A study of glycolonitrile polymerization has led to the isolation and characterization of two 2,5-dihydro-4-aminooxazoles, 4 and 5. Previous reports have misassigned these structures as s-triazines or pyrimidines. X-ray diffraction analysis of crystals of 4 and an acetylated oxazole derivative
T Arrhenius et al.
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 24(1), 1-17 (1994-02-01)
The sources and speciation of reduced carbon and nitrogen inferred for the early Archean are reviewed in terms of current observations and models, and known chemical reactions. Within this framework hydrogen cyanide and cyanide ion in significant concentration would have