Przejdź do
69830
DL-Lactonitrile
≥97.0% (T)
Synonim(y):
2-Hydroxypropionitrile, Acetaldehyde cyanohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605366
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
liquid
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
liquid
contains
~1% phosphoric acid as stabilizer
impurities
~1% water
refractive index
n20/D 1.404
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, nitrile
SMILES string
CC(O)C#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,1H3
InChI key
WOFDVDFSGLBFAC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50640292206109924
description
≥97.0% (T)
description
~70% in H2O
description
97%
description
97%
assay
≥97.0% (T)
assay
-
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.404
refractive index
n20/D 1.389
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 20 °C
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
bp
-
bp
82-83 °C (lit.)
bp
228 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)