Merck
497517
Sigma-Aldrich
Benzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Benzylbromozinc, Benzylzinc(II) bromide, Bromo(phenylmethyl)zinc
Wybierz wielkość
50 ML
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Benzylzinc bromide solution can be used as a nucleophile for the Mannich-type synthesis of 1,2-diarylethylpiperazines.[1] It can also undergo C−C cross coupling reactions with aryl halides.[2]
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)