Merck
568112
Sigma-Aldrich
Diisopropylzinc solution
1.0 M in toluene
Synonim(y):
Bis(1-methylethyl)zinc, Bis(isopropyl)zinc
Wybierz wielkość
5 ML
590,00 zł
25 ML
2730,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
590,00 zł
25 ML
2730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(CH(CH3)2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in toluene
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[Zn]C(C)C
InChI
1S/2C3H7.Zn/c2*1-3-2;/h2*3H,1-2H3;
Klucz InChI
KDUNMLRPPVCIGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diisopropylzinc is a general reagent used in the organic asymmetric synthesis[1][2] such as the asymmetric synthesis of [6]?helicene, [5]-helicene and, enantiomerically enriched 5-pyrimidyl alkanol.[3][4]
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric Synthesis of Chiral Secondary Alcohols with Isopropyl Substituents by the Catalytic Enantioselective Addition of Diisopropylzinc to Aldehydes Using N, N-Dialkylnorephedrines as Chiral Catalysts.
Soai, Kenso et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(25), 7908-7909 (1994)
Stereoselective preparation and reactions of configurationally defined dialkylzinc compounds.
Boudier, Andreas et al.
Chemistry?A European Journal , 6(15), 2748-2761 (2000)
Highly enantioselective synthesis of organic compound using right-and left-handed helical silica.
Sato, Itaru et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 721-724 (2003)
Asymmetric induction by helical hydrocarbons:[6]-and [5] helicenes.
Sato, Itaru et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113(6), 1130-1132 (2001)