Przejdź do
680966
2-Propylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Isopropylzinc bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
concentration
0.5 M in THF
density
0.963 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
IKQCKJSWVAERRG-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Propylzinc bromide solution (0.5 M in THF) has been used as a reagent in a protocol for the nickel-catalyzed dehalogenation of organic halides.
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 77047-87-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)