Przejdź do
19170
3-Buten-1-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Allylcarbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
684,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-991-3
Beilstein/REAXYS Number:
1633504
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.), n20/D 1.422
bp
112-114 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, hydroxyl
SMILES string
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI key
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Application
3-Buten-1-ol was used as a starting reagent in asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B[1]. It was also used in the synthesis of catalytic bimetallic nanoparticles.
comparable product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alternating copolymers of functional alkenes with carbon monoxide.
Kacker S, et al.
Macromolecules, 29(18), 5852-5858 (1996)
Biologically programmed synthesis of bimetallic nanostructures.
Slocik JM and Naik RR.
Advanced Materials, 18(15), 1988-1992 (2006)
Chada Raji Reddy et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(20), 3355-3364 (2013-04-09)
The asymmetric total synthesis of natural seimatopolide B along with its enantiomer is described starting from readily available 5-hexen-1-ol and 3-buten-1-ol. The key steps involved are Jacobson hydrolytic kinetic resolution, proline-catalyzed α-hydroxylation, Yamaguchi esterification and ring-closing metathesis. This asymmetric total
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19170-5ML04061837331299
19170-25ML04061838760265