For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
251631
3-Sulfopropyl acrylate potassium salt
Synonim(y):
3-(akryloksy)propano-1-sulfonian potasu
Wybierz wielkość
430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
430,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
302 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O5S.K/c1-2-6(7)11-4-3-5-12(8,9)10;/h2H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VSFOXJWBPGONDR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?