Merck
495255
Sigma-Aldrich
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
149-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C10H10O4/c1-6-8(10(12)13)4-3-5-9(6)14-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-acetoksy-2-metylobenzoesowy jest pochodną kwasu benzoesowego.
Zastosowanie
Kwas 3-acetoksy-2-metylobenzoesowy może być stosowany do wytwarzania 3-acetoksy-2-metylo-N-(4-metoksyfenylo) benzamidu[1] i(R)-N-(2,6-dichlorobenzylo)-3-[(2S,3S)-3-(3-hydroksy-2-metylobenzoilo)amino-2-hydroksy-4-fenylobutanoilo]-5,5-dimetylo-1,3-tiazolidyno-4-karboksamidu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Small-sized human immunodeficiency virus type-1 protease inhibitors containing allophenylnorstatine to explore the S2' pocket.
Hidaka K, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(23), 7604-7617 (2009)
A novel 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide: Molecular structural describe, antioxidant activity with use X-ray diffractions and DFT calculations.
Demir S, et al.
Journal of Molecular Structure, 1100, 582-591 (2015)