Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder or solid
Quality Segment
mol wt
>100,000
technique(s)
bioconjugation: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or solid | form powder or solid | form powder or solid | form powder or solid |
| technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to light yellow |
| mol wt >100,000 | mol wt >70,000 | mol wt 15,000-30,000 | mol wt 15,000-30,000 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?