Merck
495093
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide
anhydrous, powder, ≥99.99%
Synonim(y):
Dibromek magnezu, Sól magnezowa kwasu bromowodorowego
Wybierz wielkość
1 G
678,00 zł
5 G
2160,00 zł
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
678,00 zł
5 G
2160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MgBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.99%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
711 °C (lit.)
gęstość
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
Metals purity does not include Tungsten which is a by-product of the method of manufacture. Tungsten should not interfere with use of product.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)