Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 776,00 zł 582,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
Cena katalogowa776,00 złZaoszczędź 25%grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.98% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: calcium
impurities
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
density
3.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.98% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis |
| form beads | form beads | form beads | form powder |
| assay 99.98% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - |
| density 3.353 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 2.43 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤250.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?