Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
378,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
mp
637 °C (dec.) (lit.)
density
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99.99% trace metals basis | description 97% | description anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder or crystals (or flakes) | form powder | form powder |
| assay 98% | assay 99.99% trace metals basis | assay 97% | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 637 °C (dec.) (lit.) | mp 80 °C (dec.) (lit.) | mp 350 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| density 4.43 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.01 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.003 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| reaction suitability core: magnesium | reaction suitability core: manganese | reaction suitability core: palladium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: europium, reagent type: catalyst |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium iodide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?