Merck
493155
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Octadecanoic acid-2,2-d2
Wybierz wielkość
1 G
2630,00 zł
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2630,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)