Kluczowe dokumenty
175900
o-Xylene-d10
99 atom % D
Synonim(y):
1,2-Dimethylbenzene-d10
Wybierz wielkość
590,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
590,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
GC/MS: suitable
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5016 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?