Merck
448249
Sigma-Aldrich
Stearic-d35 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Octadecanoic-d35 acid
Wybierz wielkość
250 MG
1310,00 zł
1 G
2620,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1310,00 zł
1 G
2620,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)16CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+35
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-KNAXIHRDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbora Amélie Čuříková-Kindlová et al.
International journal of pharmaceutics, 563, 384-394 (2019-04-09)
Ceramides (Cers) are significant constituents of the stratum corneum (SC), the uppermost skin layer responsible for skin barrier properties. Cers are a heterogeneous group of lipids whose mutual interactions are still unclear. To better understand these interactions, we characterized model
Qin Yang et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 10-10 (2017-01-18)
Dietary polyunsaturated fatty acids (PUFAs), especially n-3 PUFAs, are important for human health. The intestinal tract, a location that is heavily colonized by microorganisms, is the main organ for absorbing fatty acids. The purpose of this study was to analyze
Juan P Rodríguez et al.
Cancers, 11(4) (2019-04-25)
Hydroxy fatty acids are known to cause cell cycle arrest and apoptosis. The best studied of them, 9-hydroxystearic acid (9-HSA), induces apoptosis in cell lines by acting through mechanisms involving different targets. Using mass spectrometry-based lipidomic approaches, we show in