Merck
615846
Sigma-Aldrich
Stearic-17,17,18,18,18-d5 acid
98 atom % D
Synonim(y):
Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2(CH2)15CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-ZBJDZAJPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)