Merck
492744
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
gęstość
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
bromo
ether
ciąg SMILES
COC(OC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Klucz InChI
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetal dietylowy 4-bromobenzaldehydu jest acetalową pochodną 4-bromobenzaldehydu. Jego entalpia parowania w temperaturze wrzenia (527,15K) wynosi 46,499kjoule/mol.[1] Acetal dietylowy 4-bromobenzaldehydu można zsyntetyzować w reakcji 4-bromobenzaldehydu z metanolem w obecności trietyloaminy i chlorku tytanu.[2]
Zastosowanie
Acetal dietylowy 4-bromobenzaldehydu może być stosowany w syntezie [2-(4-dimetoksymetylofenylo)-winylo]-trimetylosilanu i di(4-formylofenylo)difenylosilanu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Asymmetric allylation polymerization of bis (allylsilane) and dialdehyde containing arylsilane structure.
Kumagai T and Itsuno S.
Macromolecules, 35(13), 5323-5325 (2002)
Kokorin AI.
Nitroxides - Theory, Experiment and Applications., 362-362 (2012)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 567-567 (2014)