Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2CDCH2CH(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
138.22
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(CC(N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,4D
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UAVYNJCWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?