Merck
793280
Sigma-Aldrich
Octadecanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)16CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](CC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O.Cl
InChI
1S/C26H51NO3.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(28)21-24(22-26(29)30)23-27(2,3)4;/h24H,5-23H2,1-4H3;1H/t24-;/m1./s1/i2D3;
Klucz InChI
FHYDBUBEZJDPMT-CVTUNGPQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)