Przejdź do
68351
Trifluoracetaldehyde monohydrate
technical, ~75% in H2O
Synonim(y):
2,2,2-Trifluoro-1,1-ethanediol, Fluoral hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
1132,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2HF3O · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
1132,50 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
~75% in H2O
refractive index
n20/D 1.340
bp
104-106 °C (lit.)
density
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
InChI key
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31118933506301426
description
technical, ~75% in H2O
description
-
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
powder or chunks
form
crystals
form
-
bp
104-106 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.340
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
concentration
~75% in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-23.0 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)