Przejdź do
192198
Hydrazyd 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu
90%
Synonim(y):
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonohydrazide, TPSH, Trisylhydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
289,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]3C6H2SO2NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-282-7
Beilstein/REAXYS Number:
2145001
MDL number:
Assay:
90%
Form:
powder
289,50 zł
Cena katalogowa386,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
form
powder
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
functional group
hydrazine
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
InChI key
UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide (TPSH) is a best source of diazene. It can be used as a selective reducing agent for the reduction of alkenes and other double bonds via in situ formation of diazene (diimide) in the presence of base. TPSH reduction method is efficiently used in the synthesis of polymers and natural products as it tolerates sensitive groups such as esters, ketones, or organometal complexes. It also undergoes condensation reaction with ketones and aldehydes to produce corresponding hydrazones that can be converted into reactive intermediates such as diazoalkanes, carbenes, carbenium ions, and alkyllithiums.
It can be used as a reagent to synthesize:
  • Nitrogen-containing polycyclic compounds by intramolecular cyclopropanation of N-alkyl indoles/pyrroles.
  • Vinyl sulfones by sulfonylation reaction of vinyl bromides.
  • Nitrile derivatives from carbonyl compounds via formation of corresponding hydrazones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T45802132004553441
description
90%
description
97%
description
97%
description
≥99.99%
assay
90%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mp
249-251 °C (lit.)
mp
103-108 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
hydrazine
functional group
-
functional group
hydrazine
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)