Przejdź do
72405
1,2-Dimethoxyethane
analytical standard
Synonim(y):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-794-9
Beilstein/REAXYS Number:
1209237
MDL number:
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
396 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
10.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.380
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dimethoxyethane is a water miscible solvent, used as an alternative for the hazardous organic solvents such as dioxane and tetrahydrofuran.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
1,2-Dimethoxyethane may be used as a solvent for the separation and determination of neutral sugars as 2,4- dinitrophenyl derivatives using high-performance liquid chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E274083074321601463
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
description
suitable for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
HPLC grade
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99%
assay
99.9%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dimethoxyethane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-71-4
CAS No.
110-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)