Merck
740055
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C, 2-d
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d, L-α-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d
Wybierz wielkość
500 MG
814,00 zł
814,00 zł
Cena katalogowa4070,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
814,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CD(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
91.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
814,00 zł
Cena katalogowa4070,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2D
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-LFEAEDJLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.