Kluczowe dokumenty
489743
Hydroxylamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215NOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
mp
155-157 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.[15NH2]O
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
Klucz InChI
WTDHULULXKLSOZ-IEOVAKBOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
spleen
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?