Merck
277630
Sigma-Aldrich
Methylamine-13C hydrochloride
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
250 MG
1770,00 zł
1 G
4400,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1770,00 zł
1 G
4400,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
mp
232-234 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.[13CH3]N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1;
Klucz InChI
NQMRYBIKMRVZLB-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frank Weinhold
Journal of computational chemistry, 33(30), 2440-2449 (2012-07-28)
We have developed a "Natural Bond Critical Point" (NBCP) module for the natural bond orbital (NBO) program that allows mutual analysis of NBO-based versus Bader-type quantum theory of atoms in molecules (QTAIM) topological descriptors of chemical bonding interactions. Conventional QTAIM
N Cecilia Martinez-Gomez et al.
Journal of bacteriology, 195(10), 2359-2367 (2013-03-19)
The methylotroph Methylobacterium extorquens AM1 oxidizes methanol and methylamine to formaldehyde and subsequently to formate, an intermediate that serves as the branch point between assimilation (formation of biomass) and dissimilation (oxidation to CO₂). The oxidation of formaldehyde to formate is
Yongqian Zhang et al.
Analytica chimica acta, 752, 106-111 (2012-10-30)
Both endogenous and exogenous methylamine have been found to be involved in many human disorders. The quantitative assessment of methylamine has drawn considerable interest in recent years. Although there have been many papers about the determination of methylamine, only a
Nicolas Fleury-Brégeot et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(31), 9564-9570 (2012-07-07)
Ammoniomethyl trifluoroborates are very powerful reagents that can be used to access biologically relevant aryl- and heteroaryl-methylamine motifs via Suzuki-Miyaura cross-couplings. Until now, this method was limited to the production of tertiary and primary amines. The synthesis of a large
Sheeza Khan et al.
Protein and peptide letters, 20(1), 61-70 (2012-06-08)
Kidney cells of animals including human and marine invertebrates contain high amount of the protein denaturant, urea. Methylamine osmolytes are generally believed to offset the harmful effects of urea on proteins in vitro and in vivo. In this study we