Merck
486264
Uracil-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.08
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O=C1N[13C](=O)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)